UV inspection lamp, B-100AP
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
95-0127-02M 95-0127-04M 95-0127-07M
630-0716EA 18980 DKK
630-0716 UVPA95-0127-04M UVPA95-0127-07M
UV inspection lamp, B-100AP
Lyskilder UV-lamper
Yder 100 W højintens og langbølget (365 nm) belysning. Kan bruges til kvalitetskontrol, industriel inspektion og ikke-ødelæggende analyse.
  • Lampehovedet (Bר: 248×152 mm) kan roteres 360° når den er fastgjort i soklen, hvilket giver mulighed for håndfri betjening
  • Cool-Touch™ kabinet bevarer lampen kølig ved berøring
  • Filteret er forsænket for at undgå at det går i stykker
Bestillingsoplysninger: Lampen inkluderer en 100 W spotpære, transformator og ledning. Der kan købes reservepærer separat.