Lommetermohygrometre, testo 608
Leverandør: Testo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0560.6081 0560.6082
620-3663EA 705 DKK
620-3663 620-1660
Lommetermohygrometre, testo 608
Hygrometre Digitale termo-hygrometre
De prisbillige testp 608-H1 termohygrometre måler fugtighed, temperatur og dugpunkt non-stop. Det 608-H2 alarmhygrometer med LED alarmfunktioner for nøjagtige signaler, når grænseværdierne overskrides.
  • Dew point calculation
  • Maximum/minimum display
  • Humidity sensor not affected by condensation
  • LED alarm if limits are exceeded - for 620-1660 only
  • Accuracy ±1,0 digit @ +25 °C
Td = Dew Point
Weight: 168 g
Leveringsinformation: Supplied with a nine volt battery for one year of use, and a factory-calibration protocol (620-1660).