Laboratoriehomogenisatorer, Stomacher® 80
Leverandør: Seward (FermionX)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0080/000/EU 0080/000/EU/M
432-3110EA 22160 DKK
432-3110 432-3155
Laboratoriehomogenisatorer, Stomacher® 80
Homogenisatorer Laboratoriehomogenisator
Stomacher® laboratoriehomogenisatorer giver dig hurtig og pålidelig homogenisering af en lang række laboratorieprøver. Stomacher® apparaterne virker ved hjælp af dobbelte frem- og tilbagegående aggregater på den prøve, som er indkapslet i en steril plastpose.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
  • No temperature increase
Bestil nu
Specifikationer
Model Stomacher® 80
Hastighed for knivaggregater 230 / 265 / 300 ±5 min⁻¹
Environmentally Preferable
B×D×H 290×320×180 mm
Vægt 15 kg