Dispenseringsaggregater til engangsbrug, til T 10 basic, T 18 digital og T 25 digital
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
431-0202EA 4350 DKK
431-0202 431-0201 431-0016 431-0217 431-0216 431-0218
Dispenseringsaggregater til engangsbrug, til T 10 basic, T 18 digital og T 25 digital
Homogenisatorer Disperseringsværktøj
Dispenseringselementer af plastik til engangsbrug, er ideelle til opgaver, hvor krydskontaminering ikke er tilladt. Dispenseringselementerne kan smides ud efter brug eller de kan genanvendes flere gange, ved opgaver hvor dette er tilladt, med grundig rengøring. De er ideelle til homogenisering af vævsprøver og specielt velegnet til PCR-analyse.
  • Easy to use and autoclavable (maximum 5 times, no warranty assumed)
  • Plastic materials used approved by FDA
  • Robust plastic material can be used for media heated up to 100 °C
  • Tools can be easily disassembled
Leveringsinformation: Leveres med 1 engangsrør.