Homogenisatorer, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3725000 3725003 3725002 3725001
431-0176EA 20850 DKK
431-0176 431-0178 431-0177 IKAA3725001
Homogenisatorer, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodeller
Stand model, volume range 1 to 2000 ml. The T 25 homogeniser is ideal for applications such as homogenising wastewater samples, for the use in laboratory reactors, dispersion tasks under vacuum/pressure and sample preparation in medical diagnostics.
  • Digitalt display til nøjagtig monitorering af indstillet og faktisk hastighed
  • Bredt udvalg af dispersionsværktøjer, der passer til dine behov
  • Etablerede rotor/stator-konfigurationer giver konsistente resultater
  • Motorbeskyttelse mod overbelastning
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 20
Bestillingsoplysninger: Leveres uden knivaggregater; disse bestilles separat.