Kogeplader
Leverandør: Cole Parmer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
04807-80 04807-70 04807-66
STUA04807-80EA 17890 DKK
STUA04807-80 STUA04807-70 STUA04807-66
Kogeplader
Varmeapparater Varmeplader
Keramisk topplade eller topplade af legering af aluminium/silikone.
  • 'Varme' advarselslampe blinker, når pladens temperatur er over 50 °C
Keramisk: Fremragende kemikalieresistens, let at rengøre og tillader højere temperatur.
Aluminiumlegering: Økonomisk og hurtig temperaturstigning.