Patronbrænder
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1420 1425
451-2200EA 763 DKK
451-2200 451-0163
Patronbrænder
Varmeapparater Gasbrændere
Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
  • Med luftregulering og nåleventil
Ø×H: 105×215 mm
Ø×H: 105×215 mm
Leveringsinformation: leveres med patron, refill fås som tilbehør.