Bunsenbrænder
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1040 1041 1040/1
451-0081EA 693 DKK
451-0081 451-0082 451-0168
Bunsenbrænder
Varmeapparater Gasbrændere
Nikkelbelagt messing med fod i støbejern.
  • Med luftregulering og vågeblus
  • Stophane med håndtag
Højde: 150 mm.
Bestillingsoplysninger: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.