Brændere
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1020 1021 1220 1221 1031/1 1030/1 1231/1 1230/1
451-1335EA 580 DKK
451-1335 451-1325 451-1365 451-1355 451-1320 451-1330 451-1350 451-1360
Brændere
Varmeapparater Gasbrændere
DIN-version.
  • Med luftregulering og tændflamme indvendigt
Bestillingsoplysninger: Supplied without safety base, this needs to be ordered separately.