Hyldesystemer, Metromax
Leverandør: Metro International
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MX74P/MX1848G MX74P/MX1860G MX74P/MX2460G
132-3902EA 12270 DKK
132-3902 132-3903 132-3907
Hyldesystemer, Metromax
Møbler Hylder
Stærkt polymerdesign, kanter af rustfrit stål.
  • Med 4 hylder, der kan tilpasse individuelt og er nemme at rengøre
  • Belastningskapacitet: Fra 270 kg til 360 kg, afhængigt af størrelsen på hyldesystemet