Hyldesystemer, Chrome
Leverandør: Metro International
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A336C AA336C A346C AA346C A356C AA356C A436C AA436C A446C AA446C
132-3921EA 5370 DKK
132-3921 132-3922 132-3923 132-3924 132-3925 132-3926 132-3927 132-3928 132-3929 132-3930
Hyldesystemer, Chrome
Møbler Hylder
Fleksibelt og robust hyldemodulsystem. Med den specielle låsemekanisme kan trådhylderne justeres vandret i løbet af et par minutter uden brug af værktøj, og samtidig udgøre et forsvarligt og sikkert stativ. Tilbygningshylderne kan bruges til at udvide basissystemet, eller kan opsættes selvstændigt.
  • Quick and easy assembly to meet individual requirements
  • Each unit comprises four shelves
  • Height: 1600 mm
  • Load capacity: approx. 1000 kg (approx. 250 kg per shelf)
Fremstillet af krombelagt stål af høj kvalitet.