Pulverstinkskabe, NEG-serien
Leverandør: CleanAir by Baker
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
NP0530460 NP0530260 NP0530360 NP0530560 NP0530660 NP0531260 NP0531360 NP0531460 NP0531560 NP0531660
135-1518EA 53480 DKK
135-1518 135-1516 135-1517 135-1519 135-1520 135-1521 135-1522 135-1523 135-1524 135-1525
Pulverstinkskabe, NEG-serien
Stinkskabe og kabinetter Ekstraktionsskabe
Disse udsugningsskabe anvendes, når der frigives skadeligt pulver eller støvpartikler under afvejning. Stinkskabene garanterer den højeste grad af beskyttelse for brugeren og miljøet. Kabinettet består af vandfast finér, der er fuldstændigt dækket af en plastfilm og en udsugningshætte af hærdet glas.
  • Forfilteret og HEPA-filteret er effektive og nemme at udskifte
  • Meget støjsvag drift
Certificeringer: Overholder EN 1822, filtertype H14.
Leveringsinformation: Delivery, installation and commissioning prices available on request, please contact the Avantor Technical Office.