Professional upright freezers with static cooling
Leverandør: Liebherr
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
GG4310 G5216 GGU1550 GGU1500 GG5210-740 GGU1400
471-0070EA 0 DKK
471-0070 472-2383 471-1183 471-0472 471-0914 471-1065
Professional upright freezers with static cooling
Frysere Laboratorie-/frysere til almindelige formål
Disse modeller er kommercielle frysere med statisk køling.
  • Digitalt display
  • Manuel afrimning
  • Vendbar dør, som kan låses, med selvluk ved 45° (stabil ved 90°)
  • Elektronisk temperaturstyring
Temperaturområde: –9 til –26 °C/–14 til –28 °C.