Rotationsfordampere, Laborota 20 control
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
518-11100-00 518-15100-00
531-3411EA 0 DKK
531-3411 531-3415
Rotationsfordampere, Laborota 20 control
Fordampere Rotationsfordampere
Industrifordampere, til 20 L.
  • Separate, klare, digitale displays til alle destillationsparametre
  • Individuelt programmerbare ramper
  • Patenteret holder til fordampningskolber muliggør betjening af én person
Features:
Built in vacuum and temperature controller
Included self filling water bath system takes the worry out of running dry
Patented receiver cassettes guard against glassware breakage while providing a self-standing flask support
Receiving flasks feature reinforced bottom drain valves as standard
RS232 interface to program or monitor your distillation process
Vælg mellem forskellige glasvarer
R: omfatter en vertikal kondenser, en 20 L fordampningskolbe, en 10 L opsamlingskolbe, og anbefales til alle almindelige destillationer.
R Shorty: samme som glasvarer R, men med en kondenser, der er 320 mm kortere. Destillationskapaciteten er den samme. Dette er ideelt i laboratorier til arbejde under udsugning eller hvor højden er begrænset.
RC: omfatter en opstigende kondenser, en 20 L fordampningskolbe, to 10 L opsamlingskolber, og anbefales til alle almindelige destillationer.
RC Shorty: samme som glasvarer RC, men med en kondenser, der er 320 mm kortere. Destillationskapaciteten er den samme. Dette er ideelt i laboratorier til arbejde under udsugning eller hvor højden er begrænset.
A: omfatter en nedstigende kondenser, en ekspansionsbeholder, en 20 L fordampningskolbe, en 10 L opsamlingskolbe, og anbefales til alle opløsningsmidler, der har tendens til at sprøjte eller skumme.
AC: omfatter en nedstigende kondenser, en ekspansionsbeholder, en 20 L fordampningskolbe, to 10 L opsamlingskolber, og anbefales til alle opløsningsmidler, der har tendens til at sprøjte eller skumme.
A2: omfatter en opstigende og en nedstigende kondenser, en ekspansionsbeholder, en 20 L fordampningskolbe, en 10 L opsamlingskolbe, til opløsningsmidler med lavt kogepunkt og høje genindvindingsforhold.
A2C: omfatter en opstigende og en nedstigende kondenser, en ekspansionsbeholder, en 20 L fordampningskolbe, to 10 L opsamlingskolber, til opløsningsmidler med lavt kogepunkt og høje genindvindingsforhold.
Laborota 20 control compact: Standardudgave
Laborota 20 control safety: Version med implosions-/eksplosionsbeskyttelse
- Fordampningskolbe i glas med sikkerhedsbelægning
- Sikkerhedskappe med transparent plastbelægning, der dækker hele glasområdet
Both models have identical specifications but only the Laborota 20 safety comes with these safety features:
- Metal frame and safety glass guard hood covering the bath
- High-impact PMMA door covering the glassware assembly
- High-impact PMMA latching doors which cover the receiving flask cassettes