Elektroder, Genepaddles
Leverandør: BTX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45-0123 45-0122
732-0032EA 5750 DKK
732-0032 732-0950
Elektroder, Genepaddles
Elektroder Elektroporeringselektroder
Genepaddles are non invasive, paddle-style, reusable electrodes designed for in vivo and in vitro applications, such as gene delivery (IVEGD) in mouse embryos. The electrodes are placed anterior and posterior to the embryo following injection of the molecule of interest, and an electroporation pulse is delivered.
  • Guldbelagte, rektangulære paddles, fås i to størrelser: 3×5 mm eller 5×7 mm
  • Genepaddles placeres parallelt ved en forudbestemt åbning i vævet vha. Genetrode/Genepaddle-holderen
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 200 V DC (do not use AC)
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Pulse number range: 1 - 99 (depending on voltage and pulse length settings)
Elektrodegab for Genetrode™ holder: 1 - 10 mm område.
Kræver Genetrodes/Genepaddle holder, kabler med firkantede stik og kabel med koaksialt bananstik.
Genetrode™ holder electrode gap: 1 - 10 mm range