Elektroder, Genetrodes™
Leverandør: BTX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45-0113 45-0114 45-0115 45-0116 45-0117 45-0161 45-0162 45-0160 45-0163 45-0164
732-0010EA 4730 DKK
732-0010 732-0011 732-0012 732-0013 732-0014 BTXI45-0161 BTXI45-0162 732-0933 BTXI45-0163 BTXI45-0164
Elektroder, Genetrodes™
Elektroder Elektroporeringselektroder
Genetrodes™ er parrede, genanvendelige elektroder, udformet som nåle og som er ideelle tilin vivo eller in ovo elektroporationsopgaver, inklusiv levering af lægemidler og gener.
  • Five models to suit the size and shape of the target electroporation area
  • Each model consists of a pair of electrodes configured as either straight or bent L-shaped electrodes with gold tips
  • The electrodes are placed into tissue following injection of the molecule of interest, and an electroporation pulse is delivered using an electroporation generator
  • The electric field introduced by the Genetrodes™ causes transient pores to form in the cells of the tissue, allowing uptake of the molecules into cells
  • Genetrodes™ are positioned in parallel at a predetermined gap in tissue using the Genetrode/Genepaddle holder
Generatorkompatibilitet: ECM® 830, ECM® 2001
Spændingsområde: 0 - 200 V DC
Pulslængdeområde: 10 µsek til 99 msek i PBS
Pulsantalsområde: 1 til 99 (afhængigt af indstillingerne for spænding og pulslængde)
Elektrodegab for Genetrode™ holder: 1 til 10 mm område.
* kræver Genetrodes/Genepaddle holder, kabler med firkantede stik og kabel med koaksialt bananstik.
Genetrode™ holder electrode gap: 1 - 10 mm range