Horisontal Gel Elektroforese systemer, Owl™ A2 og A5
Leverandør: THERMO OWL SCIENTIFIC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2-BP A5
730-0154EA 14270 DKK
730-0154 730-0103
Horisontal Gel Elektroforese systemer, Owl™ A2 og A5
Elektroforesesystemer Horisontale Gelelektroforesesystemer
Owl A2 horisontal gel system er et simplelt og hurtigt system til detaljeret DNA/RNA analyse af et stort antal prøver. Fås med og uden bufferport. Owl A5 har et indbygget buffer recirkulations system, hvilket forhindrer opbygning af pH og ioniske gradienter. Dette er med til at give en høj opløsning samt ensartede og reproducerbare resultater. Owl A5 er ideel til lange kørsler, flere prøvesæt eller RNA geler. Det eliminere uensartet migration, forvrængning af bånd eller dissosiation af pH afhængig glycosyleret RNA, hvilket kan ske hvis der dannes ionisk gradient.
  • Hver ende af UV transparente gelbakke har en støbeskinne med pakning hvilket forhindrer lækage uden brug af tape
  • Tre-punkt nivelleringssystem sikre vandret støbe flade
  • Kammene kan placeres således at det er muligt at kører 2, 3 eller4 prøvesæt af samme længde på samme gel
  • Kam, multikanal kompatibel, øger loading hastigheden og minimerer risikoen for loading fejl
Til pipettering med multikanalpipette.
Leveringsinformation: Et system indeholder bufferkammer med tre-punkts nivelleringssystem, SuperSafe låg med kabler, EasyCast UV transparent gelbakke, 3 kamme, 1,5 mm tykke 16,24 og 36 brønds.