VWR®, pH/°C og Redox/°C-metre, pH10 Pen og ORP15 Pen
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
662-0121EA 1240 DKK
662-0121 662-0126
VWR®, pH/°C og Redox/°C-metre, pH10 Pen og ORP15 Pen
Elektrokemiske instrumenter pH-metre
Enkle, kompakte instrumenter, der er designet til hurtige og nøjagtige resultater i prisbilligt pen-format. Typiske anvendelsesområder er jordbrug, uddannelse, svømmebassiner, spildevand, papirblegning og akvakultur.
  • LCD med et grafisk display, IP 67 vandtæt kabinet
  • Udskiftelige elektroder
  • Hukommelsen kan gemme 50 datasæt (pH eller absolut/relativ ORP, temperatur samt dato-tidsstempel)
  • GLP funktion - gemmer og viser de sidste kalibrerings data
  • Automatisk temperatur kompensation; automatisk kalibrering og buffer genkendelse
Warranty: 1 year (instrument) / 6 months (electrode).
Bestillingsoplysninger: Leveres med 4×LR44 batterier.