Digitale buretter, solarus®
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9392020 9392050 9392010
613-3255EA 8400 DKK
613-3255 613-3256 613-1476
Digitale buretter, solarus®
Buretter
Variabelt volumen.
  • Det er ikke længere nødvendigt at udskifte eller oplade batterierne, da integrerede solceller leverer strøm til de elektroniske komponenter som fx det digitale display
  • Letanvendeligt recirkulationssystem til hurtig klargøring uden tab af reagenser
  • Bidirektional RS232 interface
  • Dele, som kommer i kontakt med væsker, er autoklaverbare
  • Konformitetstestet
Disse innovative digitale buretter, med integrerede fotovoltaiske celler og manuel styring, er designet til nøjagtig titrering.
Bestillingsoplysninger: Buretter med A45 gevind leveres med 3 adaptere (A32, A38, S40), et udløbsrør, et påfyldningsrør med låseskrue og et testcertifikat.