Digitale buretter, Top Buret
Leverandør: EPPENDORF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4965000.017 4965000.025
613-3667EA 7440 DKK
613-3667 613-3668
Digitale buretter, Top Buret
Buretter
Variabelt volumen.
  • Kontinuerlig dispensering fra 0,01 til 999,9 ml ved at rotere hjulene i trin af 2,5 ml pr. omdrejning for modellen Top Buret M og 5 ml pr. omdrejning for modellen Top Buret H
  • Sikkerhedsventil til klargøring uden tab af reagenser
  • Udløbsrøret kan roteres 360° og justeres vertikalt (10 - 200 mm) og horisontalt (142 - 220 mm)
  • Tilslutning til tørrerør (fås som ekstraudstyr)
  • Strøm leveres af batterier med lang levetid og angivelse af spændingsniveau
Sikker, nem, nøjagtig og kontinuerlig titrering.
Bestillingsoplysninger: Leveres med sikkerhedsventil, teleskopisk påfyldningsrør (210 - 370 mm), justerbart udløbsrør, 3 adaptere til 32/38/40 mm Ø flaskegevind, 2 mikro-batterier og kvalitetscertifikat.