COD-nedbrydningsarbejdsstationer i henhold til EPA, ISO eller DIN
Leverandør: BEHR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B00218408 B00218409 B00218405 B00218406 B00218407
705-0030EA 127950 DKK
705-0030 BEHRB00218409 705-0027 705-0028 705-0029
COD-nedbrydningsarbejdsstationer i henhold til EPA, ISO eller DIN
Destruktionssystemer Arbejdsstationer til Mineralisering
COD-bestemmelse er en meget vigtig total-parameter ved målinger af spildevand. Behr-arbejdsstationer garanterer COD-analyse i fuld overensstemmelse med følgende standarder.
  • ISO 6060
  • DIN 38409 del 41 (COD >15 ppm)
  • DIN 38409 del 43 (COD forkortet procedure)
  • DIN 38409 del 44 (COD 5 - 50 ppm)
Udstyrskonfiguration til samtidig nedbrydning af op til 6 eller 12 COD-prøver.
Type 2-systemer består af følgende komponenter:
- Mikroprocessorstyret TRS 300 tids-/temperaturregulator med COD-program
- Præcisionsvarmeblok CSB/E til RG2 beholdere
- Holder E/B til RG2 prøvebeholdere og kølebad KW/N med beslag til E/B-holder
- Prøvebeholdere RG 2
- Luftkølede kondensatorer LK 1 og kondensatorstativ LS til LK-kondensatorer
Type 3-systemer er de samme som type 2, med følgende ekstra komponenter:
- Multipositions-magnetomrører SM 12/N, som passer til holder E 12/B (kun med PB-CSB 12/M)
- Sæt med 12 magnetomrørerstave MRST 2 og spåner til kogning SIST 100, 100 g
- Sæt med 12 PTFE std. overtræk med koniske samlinger PTFE 29
- Transportholder TS CSB til holder E/B
- Manuel titreringsstation HT 1, inklusive digital burette og magnetomrører