Komparatorer, Lovibond® Comparator System 2000+
Leverandør: Lovibond
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
142000 172040 172170 172150 172160 172250 172150 172030 172160
705-0335EA 2330 DKK
705-0335 705-0342 705-1059 705-0343 705-1058 705-0344 705-1057 705-1035 LOVI172160
Komparatorer, Lovibond® Comparator System 2000+
Kolorimetre Komparator-sæt
Comparator 2000+ systemet er et præcist kolorimetrisk system til vandanalyse. Det er kvalitetsinstrument, som visuelt sammenligner prøvens farveintensitet med Lovibond glasfiltre. Det inkluderer et justerbart cellerum, som kan tage prøver med en lysvej på op til 40 mm. Nessleriser 2150 og 2250 er instrumenter med en længere lysvej, som bruges til at sammenligne en prøvekolonne i en Nessler-cylinder med Lovibond glasfiltre. De er designet til at kunne måle koncentrationer som er under følsomheden for Comparator 2000+
  • Den integrerede prisme præsenterer glasskiverne og den farvede prøve i det samme synsfelt, hvilket tillader sammenligning og diskriminering af farverne
  • Prismen er ultrasonisk forseglet for at forhindre kontamination af optikken
  • Hver testskive er udstyret med glasfiltre, som garanterer farvestabilitet, som ikke svinder bort og som let kan skiftes uden at skulle åbne instrumentet
  • Tillader kompensation af vandprøver, som er uklare eller farvede
  • Hver komparator kan fås med mulighed for naturligt dagslys eller kan bruges sammen med den standardiserede Daylight 2000 belysningsenhed eller en transportabel belysningsenhed