Nessleriser-systemer, Lovibond® komparatorer m. Pt-Co/hazen/APHA skala
Leverandør: Lovibond Tintometer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
433290 433270
633-0150EA 20450 DKK
633-0150 633-0149
Nessleriser-systemer, Lovibond® komparatorer m. Pt-Co/hazen/APHA skala
Kolorimetre Komparator-sæt
Til farvebestemmelse af klare, let gule væsker som f.eks. klare olier, kemikalier, petrokemiske produkter og vand. Nessleriser 1209 er designet til firmaer, som ønsker at overholde ASTM D 1209, som specificerer at et Nessleriser-system til farvesammenligning anvender 100 ml rør med gradueringsmærket for 100 ml mellem 275-295 mm over bunden af røret.
Hvert system dækker et fast måleområde og inkluderer:
  • Et visuelt komparatorinstrument med en lang lysvej, hvilket sikrer en god følsomhed og nøjagtighed når der skal bestemmes svatgfarvede prøver
  • Udvalg af Pt-Co/APHA farvestandarder - stabile-farvede glasfiltre i testskiver, som er blevet præ-kalibreret til at give direkte Pt-Co farveaflæsninger over angivne måleområder
  • En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og giver dermed ensartede og nøjagtige aflæsninger
  • Nessler-cylindre med relevante lysveje