Certificerede farvereferencestandarder
Leverandør: Lovibond Tintometer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
134000 134010 134050 134060 134200 134160 134190 109720 134210 134140 134150 134170 134180 133991
633-0004EA 1910 DKK
633-0004 633-0005 633-0006 633-0007 633-0012 633-0056 633-0059 633-0258 633-0013 633-0008 633-0009 633-0010 633-0011 TINT133991
Certificerede farvereferencestandarder
Standarder Farve Referenser og Spektroskopi Standarder
Til rutinekalibrering af kolorimetre og verifikation af testdata.
Lovibond®-certificerede farvereferencematerialer leveres med komplet sporbarhed til internationalt anerkendte standarder. Hver standard leveres i en 500 ml flaske med 12 måneders garanti for farvestabilitet og fuld certifikation inkl. MSDS. Individuelle værdier kan variere, men de er altid specificeret på kalibreringscertifikatet, som leveres med hver standard.