Bro-termostater, Proline
Leverandør: LAUDA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L001542 L001543 L001544 L001545 L001556 L001557 L001558 L001559 L001570 L001571 L001572 L001573
461-1243EA 43330 DKK
461-1243 461-1244 461-1245 461-1246 LAUDL001556 LAUDL001557 LAUDL001558 LAUDL001559 LAUDL001570 LAUDL001571 LAUDL001572 LAUDL001573
Bro-termostater, Proline
Cirkulatorsystemer Åbne cirkulatorsystemer Styreenheder til termostater
Brotermostater med simpel berøringskontrolpanel og variabel Varioflex pumpeydelse. PB modeller har en tryk/sugepumpe. PBD har en mere kraftfuld trykpumpe med otte trin, som kan justeres til det ønskede kapacitetskrav op til 1,1 bar. Med et pumpeflow (tryk) op til maksimalt 32 L/min og er i stand til at kontrollere temperaturen i relativt dybe bade, op til 320 mm. Enhederne har teleskopstænger til bade med bredde fra 310 til 550 mm, ergonomiske håndtag og pumpetilslutninger på bagsiden og siderne.
  • Bredt temperaturområde på op til 300 °C
  • Varmekapacitet: 3,5 kW
  • PowerAdapt er ensbetydende