Kryo-kompakte termostatbade, CF-serien
Leverandør: JULABO GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9400330 9400331 9400341 9400340
461-3460EA 40740 DKK
461-3460 461-3461 461-3463 461-3462
Kryo-kompakte termostatbade, CF-serien
Cirkulatorsystemer Lukkede cirkulatorsystemer Køletermostatbade
Kompakte afkølings/opvarmnings-termostatbade, som kan anvendes på et bord eller i et stinkskab. Er ideelt til temperaturstyring af destillationsudstyr eller mini-anlæg. Alle fire modeller er udstyret med pumpetilslutninger til eksterne temperaturapplikationer, samt en badåbning til temperaturstyring af mindre objekter direkte i termostatbadet. Den maksimale omgivelsestemperatur på +40 °C og luftventilationen er ensbetydende med, at enhederne kan placeres ved siden af andre enheder eller direkte i et stinkskab.
Modellerne CF30/CF40 er ideelle til rutineopgaver:
Arbejdstemperaturer op til +150 °C med trykpumpe
Stænktæt tastatur
LED-temperaturdisplay med nøjagtig PID-styring af temperatur
RS232-interface til PC-opkobling
CF31 og CF41 er egnede til krævende applikationer. Funktionerne er de samme som for CF30 og CF40, samt desuden:
Arbejdstemperaturer op til +200 °C, med en kraftig elektronisk justerbar tryk- og sugepumpe
Klart VFD-display og interaktivt LCD-display med brugervejledning
Intelligent og selvoptimerende ICC-kaskadetemperaturstyring og 'Temperature Control Features' (TCF)
RS232/RS485-interface til PC-opkobling og tilslutning af ekstern PT 100-sensor
Integreret programmeringsenhed med 6x60 programtrin, 3-punktskalibrering og advarselssystem for lavt væskeniveau
Maks. flowhastighed / maks. tryk:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar tryk
CF31, CF41: 22-26 l/min, 400-700 mbar tryk, 200-400 mbar sugeevne (med elektronisk justerbar pumpekapacitet).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Leveringsinformation: Leveres med slangefittings. Et elektronisk modul med analoge tilslutningsmuligheder kan fås som tilbehør til enhederne CF31 og CF41.
Advarsel: Bemærk: Kølingskapacitet ved +20 °C: -0, −20 og −30 °C