Temperaturkalibreringsbade
Leverandør: JULABO GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9352628 9352627 9352514 9352508
461-0573EA 89030 DKK
461-0573 461-0572 461-0571 461-0570
Temperaturkalibreringsbade
Cirkulatorsystemer Åbne cirkulatorsystemer Kalibreringstermostater
Kalibreringsbade er blevet designet til opgaver i kalibreringslaboratorier som ISO, DKD, NAMAS, UKAS og er i overensstemmelse med kravene i henhold til DIN EN ISO 9001:2000. Enhederne har et kammer med konstant temperaturniveau og kan bruges til nøjagtig kalibrering af temperatursensorer, måleinstrumenter og termometre i henhold til nationale og internationale standarder. Kølede modeller er velegnet til brug ved temperaturer fra −30 til +200 °C og kan også bruges som kalibreringsbade til temperaturer fra 50 til 300 °C. Med en præcisionreferencesensor (ekstraudstyr) er det muligt at måle referencetemperaturen. Badene er udstyret med en PID kaskadetemperaturkontrol for maksimal intern og ekstern temperaturstabilitet og en integreret programmeringsenhed med 10 programtrin.
  • Temperaturensartethed fra 0,005 til 0,03 K (afhængigt af modellen)
  • Tydeligt VFD-display som kan vise tre temperaturværdier samtidigt
  • En specielt kraftfuld tryk- og sugepumpe på 1,1 bar, som kan justeres elektronisk
  • RS232 interface og tilslutning til en PT 100 referencesensor
  • Electronic-modul (ekstraudstyr) med analogtilslutninger til temperaturoptager og punktangivelsesenhed
Max. flow rate/max. pressure:
22 to 26 L/min, 400 to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
22 to 26 l/min, 400 mbar to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
Advarsel: Bemærk: Kølekapacitet ved +20: 0 og -20 °C