VWR®, Bade til neddypningstermostater
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
462-0263EA 9700 DKK
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Bade til neddypningstermostater
Bade Vandbade, uden omrøring
Fremstillet af rustfrit stål eller Polycarbonat. Ideel til brug sammen med VWR®s neddypningstermostater. Kan bruges alt efter, om det er stålets holdbarhed eller Polycarbonats gennemsigtighed, som er fordelagtig.
  • Åbne bade, som er ideelle til brug sammen med VWR®s neddypningstermostater, eller neddypningstermostater fra andre producenter
  • Fås i rustfrit stål eller Polycarbonat
  • Robust og slidstærk
  • Lette at rengøre
Bemærk: De angivne temperaturområder gælder kun når beholderne bruges sammen med neddypningstermostater fra VWR eller andre producenter.