Recirkulationskølere, FC-serien
Leverandør: JULABO GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9600063 9600123 9600126 9600160 9600060 9600120 9600163 9600166 9601256 9601060 9601063
473-3221EA 60880 DKK
473-3221 473-3231 473-3232 473-3240 473-3220 473-3230 473-3241 473-3242 473-0024 473-0038 473-0039
Recirkulationskølere, FC-serien
Cirkulatorsystemer Lukkede cirkulatorsystemer Køletermostatbade
Miljøvenlige recirkulationskølere, som sparer på postevandet. Enhederne er hurtige og kraftige og yder korte nedkølingstider og høj effektivitet. Kølerne kan, takket været det kompakte design, passe ind under eller på arbejdsborde. FC enheder er udstyret med to separate multidisplays (LED) til aktuelle og angivne værdier.
  • Indbygget varmeelement, som tillader nedkøling- og opvarmningsopgaver med FC-modeller
  • FC kølere har justerbar ratio mellem indløb/udløbstemperatur
  • Tilslutning til ekstern PT100 sensor til ekstern måling og kontrol (T-type modeller)
  • RS232 interface, tilslutninger til standbyinput og alarmoutput
  • Tilslutning til ekstern programmering, temperaturoptager, ekstern PT100 sensor (T-type modeller)
Modeller med betegnelsen W, er vandkølede og er næsten lydløse under drift. Med reduceret udadvendt varmedannelse. Enhederne er udstyret med permanent ydelseskontrol via sensorer og overbelastningsbeskyttelse af pumpemotor og kompressor. Enhederne lukker totalt ned i tilfælde af forstyrrelser. FC modellerne har et system som tidligt advarer med et lydsignal. hvis der er for lavt væskeniveau og begge enheder er udstyret med temperaturbegrænsninger, samt beskyttelse mod tilfrysning/tørkogning. Enhederne fyldes fra fronten og har et aftageligt ventilationsgitter.
Maks- flowhastighed / maks. tryk:
FC modeller: 20 L/min, 500 mbar tryk
FC S modeller: 22 L/min, 1200 mbar tryk
FC T modeller: 28 L/min, 3500 mbar tryk
Modeller markeret med 'W' er vandkølet.
FC models: 20 l/min, 500 mbar pressure
FC S models: 22 l/min, 1200 mbar pressure
FC T models: 28 l/min, 3500 mbar pressure
Leveringsinformation: Supplied with 2 barbed fittings for 8 and 12 mm internal bore tubing. All units with an RS232 interface can use the free EasyTemp software for control via a PC; the software can be downloaded free of charge from the Julabo website.
Advarsel: Note: Cooling capacity at  +20; +10; +5, −10 and −20 °C
FCW2500T with water cooling