Kalorimetre, C 7000
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8800900 8801400 8800900 8801400
622-0018EA 353490 DKK
622-0018 IKAA8801400 IKAC8800900 IKAC8801400
Kalorimetre, C 7000
Kalorimetre
C 7000 er det første IKA-kalorimeter, som er designet til at måle varmeværdien af prøver i en tør procedure.
  • Høj prøvefrekvens
  • Nøjagtig bestemmelse af varmeværdien i overensstemmelse med ISO 1928
  • Automatisk identifikation af kalorimetriske bomber
  • C 7010 standard kalorimetrisk bombe kan monteres på en C 14 engangsdigle
  • Interface til vægt, printer og pc
Temperaturen måles direkte i den kalorimetriske bombe. Måletiderne reduceres derfor og kan variere mellem 3 og 7 minutter, afhængigt af prøvetype. Med det specielle kodesystem kan kalorimeteret håndtere 8 forskellige kalorimetriske bomber.
Bestillingsoplysninger: Set 1 is supplied with a C 7010 standard calorimetric bomb, a C 7002 cooler and a C 48 oxygen filling station, set 2 is the same except it has a C 7012 halogen resistant calorimetric bomb.