Semi-dry elektroblottere, Owl™ HEP-1 og HEP-3
Leverandør: THERMO OWL SCIENTIFIC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HEP-1 HEP-3
730-0110EA 18400 DKK
730-0110 730-0111
Semi-dry elektroblottere, Owl™ HEP-1 og HEP-3
Blotting apparatur
Disse elegante lavprofilsystemer er designet til effektiv overførsel af proteiner og nukleinsyrer til membraner. Basen indeholder en katodeplade af rustfrit stål og låget rummer en anodeplade af platin/titanium.
  • Kræver kun en minimal mængde af buffer - buffer indeholdt i blottingfilterpapiret er nok til at udføre en effektiv overførsel af molekyler
  • Der findes to modeller som kan overføre fire eller otte minigeler, eller en række af større geler
  • Overførsler kan færdiggøres på så kort tid som 15 minutter
  • Ideel til proteiner under 150 kd