Whatman™ TurboBlotter Kits and Refills, Whatman products (Cytiva)
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 3030 DKK
732-4070 732-4074 732-4079
Whatman™ TurboBlotter Kits and Refills, Whatman products (Cytiva)
Blotting apparatur
TurboBlotter™ systemet er en blotteenhed til hurtig, højopløst overførsel af DNA og RNA. Den konventionelle Northern/Southern overførselsstabel er blevet vendt om for at udnytte tyngdekraften.
  • Hurtig – kapillaroverførsel tillader overførsel af basiske buffere på en time og neutrale (SSC) overførsler på tre timer
  • Økonomisk – genanvendelig blottingsenhed, som kræver mindre buffer og blottingpapir, endvidere fås refillpakker
  • Kompakt – pladsbesparende og stabelbar, hvorved der kan opnås flere samtidige overførsler
  • Effektiv - det er ikke nødvendigt at anbringe tunge vægte ovenpå overførselsstablen, hvilket eliminerer den rodede opstilling af almindelige kapillaroverførsler
  • Brugervenlig – enkel at sætte op, fungerer uden strøm eller vakuum
Hvert TurboBlotter™-system indeholder en overførselsenhed, samt blottingpapir og membraner til fem overførsler. Refillpakkerne indeholder papir og membraner til fem overførsler.
* Hvert TurboBlotter™-sæt inkluderer: overførselsenhed, fem ark membran, 40 ark af 3MM Chr, 100 ark af GB004 og fem blottervæger af 3 MM Chr
** TurboBlotter™ refills inkluderer: fem ark membran, 40 ark af 3MM Chr, 100 ark af GB004 og fem blottervæger af 3 MM Chr
Bestillingsoplysninger: TurboBlotter™ systems include transfer device, 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper. Refills include 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper.