Udskiftelige blokke til bloktermostater QBA, QBD og QBH
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
QB-13 QB-50 QB-0 QB-10 QB-12 QB-16 QB-18 QB-24 QB-E0 QB-E1 QB-E2 QB-H QDP-FL QDP-H QB-17H
460-8211EA 1350 DKK
460-8211 460-8212 460-8510 460-8511 460-8512 460-8513 460-8514 460-8515 460-8516 460-8517 460-8123 460-8124 460-0084 460-0085 460-0182
Udskiftelige blokke til bloktermostater QBA, QBD og QBH
Bloktermostater Blokke
Grant-blokke garanterer, med en dybde på 63 mm, nøjagtig temperaturkontrol i opgaver med reagensglas.
  • Velegnet til 0,2 ml rør, strips er mikroplader
  • Kan bruges sammen med standard/højtemperaturs 96-brønds mikrotiterplader
Blok B×D×H (mm): 140×50×63
Udskiftelige blokke i dobbelt størrelse kun til QBA2, QBD2 og QBH2.
Specielt brugbare indenfor molekylær biologi og bioteknologi.
QDP-H-blokke til 0,2 ml mikroplader, strips eller individuelle rør. 96 huller i mikropladekonfiguration. Blokken kan rumme en 96-brønds plade, 8×12 eller 12×8 brøndstrips eller op til 96 individuelle rør. De præcisionsudborede brønde giver en tætsluttende pasform. Ensartetheden er ±0,3 °C inde i rørene henover blokken.
QDP-FL-universalblokke til standard 96-brønds plader kan rumme de fleste almindelige standard eller højtemperaturs plader eller kulturplader. Leveres med fasthængslet låg. Ensartetheden er ±0,5 °C mellem brøndene.
Leveringsinformation: Leveres med værktøj til udtagning af blokke.
Advarsel: Disse alternative dobbeltblokke er tilgængelige til brug sammen med modellerne QBD2, QBD4, QBH2 og QBA2.