Industrivægte, Valor™ 3000 Xtreme
Leverandør: OHAUS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
71210135 71210133 71210134
611-5322EA 3630 DKK
611-5322 611-5320 611-5321
Industrivægte, Valor™ 3000 Xtreme
Vægte
En kompakt, bærbar vægt, der er egnet til brug inden for mange områder eksempelvis fødevareindustrien, hvor et vådt miljø er almindeligt. Valor™ Xtreme har et kabinet af rustfrit stål, aftagelig vejeskål af rustfrit stål og et tydeligt, baggrundsbelyst display. Softwareprogrammerne er designet til enkel betjening og maksimal produktion, og omfatter %-vejning og vægtfylde. Brugerbetjente filtrerings- og stabilitetsindstillinger gør, at Valor™ 3000 Xtreme kan måle præcist under ustabile forhold og i træk. OIML EC-typegodkendte modeller (angivet med et M, fx VX31XW6M) kan også leveres mod bestilling.
  • Bærbar drift på batteri
  • IP 65 vandtæt - til enkel afvaskning i batteridrift
  • SmarText™ interface for brugervenlige kommandoer med enkelt sprog
  • QuadraStance™ justerbare fødder og libelle for stabilitet
  • Beskyttelse mod overbelastning (x10 kapaciteten) og stød til vanskelige arbejdsforhold
Leveringsinformation: Leveres som standard med vekselstrømadapter. Batterier (4 x type C/LR14) medfølger ikke.