Deodorantpads, Odo-Clave®
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H131980002 H131980000 H131980001 H131980003
129-4937EA 2340 DKK
129-4937 129-4935 129-4936 129-4938
Deodorantpads, Odo-Clave®
Deodoranter
Disse puder er imprægneret med et varmeaktiveret duftstof, der ikke bare overdøver lugtgener fra autoklavering, men faktisk neutraliserer dem.
  • Beskyttelsesovertræk smelter ved autoklavering, hvilket aktiverer de varmeaktiverede duftstoffer
  • Nem håndtering: Udpak og anbring en pude i hver poser inden autoklavering
  • Leveres med fire forskellige dufte
B×L: 32×32 mm
Emballering: Pakket m. 10 puder pr. pose, 10 poser pr. kasse.