Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Leverandør: CERTOCLAV
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8501312 8501318 8502312A 8502318A 8501312A 8501318A 8501412 8501412A 8501418 8502418 8501418A 8502412
481-0076EA 22850 DKK
481-0076 481-0077 481-0078 481-0079 481-0240 481-0241 481-0780 481-0831 481-0832 481-0781 481-0833 481-0834
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Sterilisatorer Autoklaver (damp sterilisatorer)
Den kompakte CertoClav kan anvendes i selv det mindste laboratorium. Alt, hvad der løbende er brug for, kan derfor steriliseres ved arbejdsområdet; kulturer, glasbeholdere, metal, gummi, tekstil og dampresistente syntetiske materialer.
Det naturlige flow af damp, der genereres i det runde kammer, og dampventilen garanterer effektiv udluftning, hvilket er en forudsætning for perfekt sterilisering af hule og cylindriske emner.
Modellerne CV-EL: Med 4 driftstemperaturer/-tryk: 115 °C/0,7 bar; 121 °C/1,3 bar; 125 °C/1,4 bar; 140 °C/2,7 bar.
Multicontrol-modeller: Mikroprocessorstyrede og frit programmerbare: 2 faste og 7 frie programmer. Fraktioneret udluftning. Separat styreenhed med digitalt display og RS232 serielt interface.
Konstruktion: Aluminiumslegering.
Leveringsinformation: Leveres med instrumentbakke og trefod.
Advarsel: Please contact your local Avantor office to clarify the correct model/features that suit your application.