VWR®, AVS TITRINORM® kaliumchloridelektrolytiske opløsninger
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
83605.260EA
270
DKK
83605.260
83605.290
83606.260
83606.290
83605.180
VWR®, AVS TITRINORM® kaliumchloridelektrolytiske opløsninger
Elektrolytter
Opløsninger til Electrodefyldning
3M KCl-opløsningen kan også anvendes som en opløsning til elektrodeopbevaring.
For full information concerning health and safety data please see the SDS on the website.