Prisbillige pH-elektroder, InLab®, Easy-serien
Leverandør: Mettler - Toledo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51343010 51343011
662-2818EA 1490 DKK
662-2818 662-2819
Prisbillige pH-elektroder, InLab®, Easy-serien
Elektroder pH-elektroder
Robuste og billige elektroder, nemme at betjene.
  • Vedligeholdelsesfri gel-elektrolyt
  • Applikationer: Opløsninger med højt saltindhold; alkoholfri drikke og øl; akvarier
  • Er i overensstemmelse med direktiverne RoHS ("Restriction of Hazardous Substances", dvs. begrænset anvendelse af skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr) og WEEE ("Waste Electrical and Electronic Equipment", affald af elektrisk og elektronisk udstyr).
pH-område: 0 - 14
Temperaturområde: 0...80 °C
Referencesystem: Ag/AgCl
Bestillingsoplysninger: Leveres medMore Product Information