VWR®, Kombineret pH/referenceelektroder, pHASE
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
662-1799EA 1590 DKK
662-1799 662-1800 662-1778 662-1780 662-1782
VWR®, Kombineret pH/referenceelektroder, pHASE
Elektroder pH-elektroder
Kombineret elektroder giver hurtige, nøjagtige og stabile pH-målinger og er ideelle til kvalitetskontrol, forskning og udvikling.
  • Hurtige, nøjagtige og stabile pH-målinger, hurtig termisk ækvilibrering og stor nøjagtighed - selv i prøver med store temperaturområder
  • Fås i designet Sealed (økonomisk, letanvendelig, minimal vedligeholdelse) og designet Rapid-Renew (genopfyldelige elektroder, som kan bruges med beskidte eller andre prøver, som kan forurene saltbroen)
  • Fås med skaft i epoxy (god kemisk resistens, meget holdbart og med aftageligt sensorværn) eller skaft i glas (maksimal kemisk resistens med frilagte og hærdede sensorer)
  • Med 1 m fast kabel
pH-område: 0 - 14
Nøjagtighed: ned til 0,04 pH mellem 0 - 100 °C i en buffer m. pH 7
Stabilitet: 0,005 pH eller mindre fravigelse pr. time
Temperaturområde: 0 til +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C