Servietter til generel anvendelse, WYPALL* X70
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8381 7867 8387 8389
115-1281EA 1610 DKK
115-1281 115-1278 115-1282 KIMB8389
Servietter til generel anvendelse, WYPALL* X70
Papirservietter Genanvendelige rengøringsklude Klude til alment brug
Fremstillet af det hurtigtabsorberende HYDROKNIT*-materiale, som er en hydrofiltret blanding af cellulose/polypropylen uden klæbe- og bindemidler. Til brug i tung produktion, metalarbejde og procesanlæg, som laver kemikalier, gummi, plast og raffinering.
  • Durable, rag-tough construction and a textured surface, yet soft and pliable
  • Rags are reusable and will not fall apart when wet
  • Long lasting, on-the-job performance allows extended usage, reducing cost and waste
  • Large roll (115-2100) can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Farve: Hvid.
Colour: White
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.