Servietter til følsomme opgaver, WYPALL* X60
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6035 8370 6034 8371 8380
115-2166EA 844 DKK
115-2166 115-2104 115-2063 115-1279 115-1988
Servietter til følsomme opgaver, WYPALL* X60
Papirservietter Engangsservietter og - håndklæder Papirservietter til følsomme opgaver
Holdbare og jævnt forstærkede håndklæder til krævende jobs. Kan bruges til lette og tunge opgaver.
  • Embossed surface traps and holds dirt and liquids
  • No adhesives or binders; wipes leave nothing behind
  • Tough enough for big jobs, yet soft enough for face and hands
  • Rolls can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 or 115-2038
Farve: Hvid, blå