Servietter til generel anvendelse, Tork
Leverandør: Essity
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
510104 510137 510237
115-0640EA 2290 DKK
115-0640 115-0338 115-1658
Servietter til generel anvendelse, Tork
Papirservietter Genanvendelige rengøringsklude Klude til alment brug
Kraftige og holdbare servietter til brug i en lang række miljøer, blødhed og fleksibilitet gør servietterne fremragende til rengøring, aftørring og polering selv i trange rum.
  • Cellulose/PP/Polyester, genanvendelige
  • Resistent over for opløsningsmidler, god tør- og vådstyrke
  • Høj absorptionsevne
  • Lav fnugdannelse
Farve: Hvid eller blå.
Colour: White or blue