Servietter til generel anvendelse, Multizell®
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10440B 10440A 10333B 10333A
115-2761EA 622 DKK
115-2761 115-2762 115-2763 115-2764
Servietter til generel anvendelse, Multizell®
Papirservietter Genanvendelige rengøringsklude Klude til alment brug
Servietter er fremstillet af 100% genbrugsmateriale (cellulose). Ideel til aftørring af væsker eller fjernelse af snavs. Servietterne kan tages en ad gangen, fås i 3- eller 4-lags versioner og i forskellige størrelser.
  • Meget absorberende
  • Fnugfri
  • Ikke bleget