Servietter til generel anvendelse, Polytex®
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10160B 10160A 10171A 10171B
115-2701EA 86.1 DKK
115-2701 115-2702 115-2703 115-2704
Servietter til generel anvendelse, Polytex®
Papirservietter Genanvendelige rengøringsklude Klude til alment brug
Bløde klude til følsomme overflader.
  • 100% PP, genanvendelige
  • Resistent over for opløsningsmidler
  • Anti-statisk og fnugfri til anvendelse alle steder i laboratoriet samt fødevareområder
  • Høj rivestyrke og god absorptionsevne