VWR® Spec-Wipe® 3, Klude til renrum, ikke-vævede
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
115-0031EA 251 DKK
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, Klude til renrum, ikke-vævede
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Designet til rengøring af laminare flowbænke, renrums overflader, kvartsemner og almindeligt procesudstyr. Kan bruges inden for områder som omfatter elektronik, medicinalvarer, bioteknologi, kemi, petroleum, miljø og uddannelse. Ikke struktureret.
  • 45% polyester, 55% cellulose
  • Re-sealable pouches maintain product integrity and preserve cleanliness
  • Hydroentangled without using chemicals, reduces ionic contamination
Velegnet til brug i klasse 100, ISO 5 renrum.
Farve: Hvid