Klude til renrum, varmeforseglede
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PNHS-1212 PNHS-44 PNHS-99 PNHS-99B/150 PNHS-66 LWPS0030 PNHS-99B PNHS-44B LWPN0020
115-0375EA 654 DKK
115-0375 115-0376 115-0268 CONTPNHS-99B/150 115-2148 CONTLWPS0030 CONTPNHS-99B CONTPNHS-44B CONTLWPN0020
Klude til renrum, varmeforseglede
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment. Made from 100% textured polyester no-run knit.
  • God sugeevne for opløsningsmidler og er resistent overfor slid og kemikalier
  • Meget lave niveauer af partikler og fibre
  • Laserudskæring forsegler fibrene og giver Ikke-slibende kanter
Suitable for use in Class 1, ISO 3, M1.5 cleanrooms
Farve: Hvid.
Bestil nu
Specifikationer
Model Polynit Heatseal
Environmentally Preferable
Grundvægt 140 g/m²
Sugeevne - Udefrakommende 357 ml/m²
Sugeevne - Iboende 2,39 ml/g
Sugeevne - Hastighed 1 s
Ekstraherbare stoffer - Med deioniseret vand 0,012 g/m²
Ekstraherbare stoffer - Med isopropylalkohol 0,010 g/m²
Fibre (>100 µm) 0,15×10³/m²
Partikeldannelse (>=0,5 µm) 4,3 × 10⁶/m²
Ioner - Klorid 0,06 ppm
Ioner - Natrium 0,17 ppm