Cleanroom wipes, sterile, SterileSorb™
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C2-1212IR C2-99IR/25
115-1856EA 5740 DKK
115-1856 115-0498
Cleanroom wipes, sterile, SterileSorb™
Papirservietter Servietter til Renrum Steril
Blanding af uvævet, hydrofiltret polyester/cellulose. Ideel til aftørring af produkter, før de introduceres til rentrum.
  • Designet til ikke-slibende opgaver i rentrummet, som f.eks. optørring og opsugning af spild
  • Sugende, holdbar og lavt niveau af ekstraherbare stoffer
  • Kludene har en SAL-værdi (Sterility Assurance Level) på 10⁻⁶
Certificeringer: Ifølge retningslinjerne for AAMI/ISO 11137 metode 1
Advarsel: På leverandørens hjemmeside kan der findes nøjagtige data, de seneste testresultater og testmetoder.