Cleanroom wipes, UltraSORB®
Leverandør: FOAMTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HT4666 HT4644 HT4699
115-0281EA 401 DKK
115-0281 115-0426 115-0427
Cleanroom wipes, UltraSORB®
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Fremstillet af hydrofilt polyurethanskum. Har fremragende ESD-egenskaber og afleder statisk elektricitet. Velegnet til aftørring af optiske overflader og varme/aseptiske påfyldningsområder.
  • Fremragende elastisk vådstyrke og slidresistens
  • Er blød og resistent overfor opløsningsmidler
  • Minimerer frigivelsen af kontaminanter fra kluden og maksimerer samtidigt fjernelsen af partikler og rester fra overflader
  • Pyrogenfri
Velegnet til brug i klasse 1, ISO 3, M1,5 miljøer.
Densitet af UltraSORB® skum: 0,048 g/cm3