Cleanroom wipes, Texwipe®
Leverandør: Texwipe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TX306 TX304 TX309 TX312
115-0469EA 2560 DKK
115-0469 115-0468 TEXWTX309 TEXWTX312
Cleanroom wipes, Texwipe®
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Texwipe® er en stærk, dobbeltsidet bomuldsserviet i twillmønster vævet i et tværsnit på 118×60 tråde pr. kvadrattomme. Produktet er fremstillet med langt stabilt bomuldsgarn for at eliminere fritsvævende fibre på stofoverflader. Ideel til rengøring af diffusionsovnsudstyr i vandfremstilling og andet udstyr i områder, hvor høje temperaturer forhindrer brugen af ​​syntetiske servietter.
  • Uden kemiske tilsætninger såsom blegemidler, stivelse eller bindemidler
  • Skråtskåret for at sikre at kanterne ikke trevler eller fnugger
  • Stærk, varmeresistent, absorberende, kemisk tolerant. Velegnet til en lang række af kritiske opgaver
Farve: huivd
På leverandørens hjemmeside kan der findes nøjagtige data, de seneste testresultater og testmetoder.