Cleanroom wipes, Super Polx® 1200
Leverandør: BERKSHIRE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
S1200.0909.8 S1200.0909B.8 S1200A0909B.10 S1200.1212.14 S1200A.2309.5 S12001212B1475
115-0538EA 8460 DKK
115-0538 115-0355 115-0356 BERKS1200.1212.14 BERKS1200A.2309.5 BERKS12001212B1475
Cleanroom wipes, Super Polx® 1200
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Vævede letvægtsklude af 100% polyester, som er designet til brug i fremstillingen af integrerede kredsløb, LCDer, halvledere og andre enheder som er følsomme overfor fiber- og partikelkontamination, , ikke-flygtig rester og ioner. Rentrumsvasket og pakket i rentrum af ISO 4, klasse 10. Den sammenvævede og dobbeltstrikkede konstruktion forhindrer optrevling og fiberfrigivelse.
  • Tear-resistant for tough cleaning
  • Dry wipes are low in ions, particles and fibres, can absorb up to 3 times own weight
  • Work well with acetone, isopropanol and other solvents
  • Soft